BIIB 021 free base ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: BIIB021, 6-Chloro-9-((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)-9H-purin-2-amine
BIFK0011-10MG BIFK0011-25MG BIFK0011-5MG
APOSBIFK0011-10MGEA 1700 NOK
APOSBIFK0011-10MG APOSBIFK0011-25MG APOSBIFK0011-5MG
BIIB 021 free base ≥99%
BIIB 021
Formel: C₁₄H₁₅ClN₆O
MW: 318,76 g/mol
Smeltepunkt: 185…186 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD15528939
CAS-nummer: 848695-25-0