Motesanib free base 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: N-(3,3-Dimethylindolin-6-yl)-2-((pyridin-4-ylmethyl)amino)nicotinamide, AMG706
BIFK0029-10MG BIFK0029-50MG BIFK0029-100MG
APOSBIFK0029-10MGEA 805 NOK
APOSBIFK0029-10MG APOSBIFK0029-50MG APOSBIFK0029-100MG
Motesanib free base 99%
Motesanib
Formel: C₂₂H₂₃N₅O
MW: 373,5 g/mol
Smeltepunkt: 140…151 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD10567689
CAS-nummer: 453562-69-1