Tipifarnib free base ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (R)-6-(Amino(4-chlorophenyl)(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl)-4-(3-chlorophenyl)-1-methylquinolin-2(1H)-one
BIFK0043-10MG BIFK0043-5MG BIFK0043-2MG
APOSBIFK0043-10MGEA 3500 NOK
APOSBIFK0043-10MG APOSBIFK0043-5MG APOSBIFK0043-2MG
Tipifarnib free base ≥98%
Tipifarnib
Formel: C₂₇H₂₂Cl₂N₄O
MW: 489,3958 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD07772347
CAS-nummer: 192185-72-1