AS-605240 free base ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-(Quinoxalin-6-ylmethylene)thiazolidine-2,4-dione
BIFK0058-50MG
APOSBIFK0058-50MGEA 3375 NOK
APOSBIFK0058-50MG
AS-605240 free base ≥99%
AS-605240
Formel: C₁₂H₇N₃O₂S
MW: 257,2679 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11114066
CAS-nummer: 648450-29-7