L(-)-Glucose 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
BIFS0106-1G BIFS0106-5G BIFS0106-10G
APOSBIFS0106-1GEA 825 NOK
APOSBIFS0106-1G APOSBIFS0106-5G APOSBIFS0106-10G
L(-)-Glucose 98%
L(-)-Glucose
Formel: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00148913
CAS-nummer: 921-60-8
EINECS: 213-068-3