Fumagillin (from Aspergillus fumigatus)
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2E,4E,6E,8E)-10-(((3R,4S,5S,6R)-5-methoxy-4-((2R,3R)-2-methyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)oxiran-2-yl)-1-oxaspiro[2.5]octan-6-yl)oxy)-10-oxodeca-2,4,6,8-tetraenoic acid
BIG0214-10MG BIG0214-25MG BIG0214-100MG
APOSBIG0214-10MGEA 985 NOK
APOSBIG0214-10MG APOSBIG0214-25MG APOSBIG0214-100MG
Fumagillin (from Aspergillus fumigatus)
Fumagillin
Formel: C₂₆H₃₄O₇
MW: 458,551 g/mol
Smeltepunkt: 197…198 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03990453
CAS-nummer: 23110-15-8