Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIG4005-1G BIG4005-250MG BIG4005-500MG
APOSBIG4005-1GEA 1350 NOK
APOSBIG4005-1G APOSBIG4005-250MG APOSBIG4005-500MG
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Formel: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₄P₃
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03410297
CAS-nummer: 56001-37-7
EINECS: 259-940-7