D-Glucose-6-phosphate disodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIG4301-1G BIG4301-5G
APOSBIG4301-1GEA 715 NOK
APOSBIG4301-1G APOSBIG4301-5G
D-Glucose-6-phosphate disodium salt
D-Glucose-6-phosphate disodium salt
Formel: C₆H₁₁Na₂O₉P
MW: 304,098 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00136037
CAS-nummer: 3671-99-6
EINECS: 222-938-1