D-(+)-Glucose-6-phosphate sodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIG5011-10G BIG5011-1G
APOSBIG5011-10GEA 7250 NOK
APOSBIG5011-10G APOSBIG5011-1G
D-(+)-Glucose-6-phosphate sodium salt
D-(+)-Glucose-6-phosphate sodium salt
Stable alternative to disodium salt.
Formel: C₆H₁₂NaO₉P
MW: 282,12 g/mol
Smeltepunkt: 204 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006611
CAS-nummer: 54010-71-8
EINECS: 258-921-0