N-Hydroxysuccinimide ≥97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIH6094-1KG BIH6094-250G BIH6094-100G
APOSBIH6094-1KGEA 1525 NOK
APOSBIH6094-1KG APOSBIH6094-250G APOSBIH6094-100G
N-Hydroxysuccinimide ≥97%
N-Hydroxysuccinimide
Formel: C₄H₅NO₃
Smeltepunkt: 94…99 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005516
CAS-nummer: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3