3-Iodo-L-tyrosine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: H-Tyr(3-I)-OH, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanoic acid
BII0193-1G BII0193-5G BII0193-25G
APOSBII0193-1GEA 750 NOK
APOSBII0193-1G APOSBII0193-5G APOSBII0193-25G
3-Iodo-L-tyrosine 98%
3-Iodo-L-tyrosine
Inhibitor of tyrosin hydroxylase.
Formel: C₉H₁₀INO₃
MW: 307,1 g/mol
Smeltepunkt: 196…198 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00002608
CAS-nummer: 70-78-0