2-(4-jodfenyl)-3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazoliumklorid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BII7020-1G BII7020-500MG
APOSBII7020-1GEA 1700 NOK
APOSBII7020-1G APOSBII7020-500MG
2-(4-jodfenyl)-3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazoliumklorid
2-(4-jodfenyl)-3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazoliumklorid
Used in colorimetric analysis of dehydrogenases
Formel: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
Smeltepunkt: 245 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00011961
CAS-nummer: 146-68-9