Kojic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-γ-pyrone
BIK0452-1KG BIK0452-100G BIK0452-500G
APOSBIK0452-1KGEA 1625 NOK
APOSBIK0452-1KG APOSBIK0452-100G APOSBIK0452-500G
Kojic acid 99%
Kojic acid
Formel: C₆H₆O₄
MW: 142,11 g/mol
Smeltepunkt: 152…155 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006580
CAS-nummer: 501-30-4