Sodium-2-oxobutyrate 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Oxobutyric Acid Sodium Salt, Sodium 2-Ketobutyrate, 2-Ketobutyric Acid Sodium Salt
BIK8008-5G
APOSBIK8008-5GEA 985 NOK
APOSBIK8008-5G
Sodium-2-oxobutyrate 97+%
Sodium-2-oxobutyrate
Formel: C₄H₆O₃
MW: 124,07 g/mol
Smeltepunkt: 210 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00064194
CAS-nummer: 2013-26-5
EINECS: 217-937-8