α-Ketoglutaric acid monosodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIK8011-5G BIK8011-25G BIK8011-50G
APOSBIK8011-5GEA 575 NOK
APOSBIK8011-5G APOSBIK8011-25G APOSBIK8011-50G
α-Ketoglutaric acid monosodium salt
α-Ketoglutaric acid monosodium salt
Formel: C₅H₅NaO₅
MW: 168,08 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00064196
CAS-nummer: 22202-68-2