L-Ergothioneine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (S)-3-(2-Thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazol-4-yl)-2-(trimethylammonio)propanoate, Ergothioneine
BIM0136-100MG BIM0136-250MG BIM0136-500MG
APOSBIM0136-100MGEA 1075 NOK
APOSBIM0136-100MG APOSBIM0136-250MG APOSBIM0136-500MG
L-Ergothioneine
L-Ergothioneine
Formel: C₉H₁₅N₃O₂S
MW: 229,3 g/mol
Smeltepunkt: 255…259 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00167474
CAS-nummer: 497-30-3