N-Acetyl-D-galactosamine ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Acetamido-2-deoxy-D-galactose, D-N-Acetylgalactosamine, 2-Acetamino-2-deoxy-alpha-D-galactopyranose, GalNAc, N-Acetylchondrosamine
BIM1065-1G BIM1065-5G
APOSBIM1065-1GEA 985 NOK
APOSBIM1065-1G APOSBIM1065-5G
N-Acetyl-D-galactosamine ≥98%
N-Acetyl-D-galactosamine
Formel: C₈H₁₅NO₆
MW: 221,21 g/mol
Smeltepunkt: 160 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00065372
CAS-nummer: 1811-31-0
EINECS: 217-321-9