4-Methylumbelliferyl-Β-D-cellobiopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Methylumbelliferyl beta-D-Cellobioside
BIM1091-100MG BIM1091-500MG
APOSBIM1091-100MGEA 715 NOK
APOSBIM1091-100MG APOSBIM1091-500MG
4-Methylumbelliferyl-Β-D-cellobiopyranoside
4-Methylumbelliferyl-Β-D-cellobiopyranoside
Formel: C₂₂H₂₈O₁₃
MW: 500,45 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00063279
CAS-nummer: 72626-61-0
EINECS: 276-744-7