4-Methylumbelliferyl-alpha-D-galactopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl galactose, 4-MU-alpha-D-Gal, 4-methylumbelliferone-alpha-D-galactoside, 4-Methyl-7-(((2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-chromen-2-one, 4-methylumbelliferyl-galactopyranoside, ((beta-D)-galactosyloxy)-isomer
BIM1094-100MG BIM1094-250MG
APOSBIM1094-100MGEA 1900 NOK
APOSBIM1094-100MG APOSBIM1094-250MG
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-galactopyranoside
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-galactopyranoside
Formel: C₁₆H₁₈O₈
MW: 338,312 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00063278
CAS-nummer: 38597-12-5
EINECS: 254-031-1