4-Methylumbelliferyl-alpha-D-glucopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Methyl-7-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-chromen-2-one, 4-Methylumbelliferyl-α-D-Glucopyranoside, 4-MU-alpha-D-Glc
BIM1096-100MG BIM1096-1G BIM1096-250MG
APOSBIM1096-100MGEA 610 NOK
APOSBIM1096-100MG APOSBIM1096-1G APOSBIM1096-250MG
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-glucopyranoside
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-glucopyranoside
Fluorescent substrate for a-D-glucoside.
Formel: C₁₆H₁₈O₈
MW: 338,32 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00067661
CAS-nummer: 17833-43-1
EINECS: 241-794-0