4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIM1097-10G BIM1097-1G BIM1097-5G
APOSBIM1097-10GEA 3150 NOK
APOSBIM1097-10G APOSBIM1097-1G APOSBIM1097-5G
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside
4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucopyranoside
Fluorescent substrate for b-D-galactosidase.
Formel: C₁₆H₁₈O₈
Smeltepunkt: 210…212 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00063694
CAS-nummer: 18997-57-4
EINECS: 242-736-7