2-Nitrophenyl-β-D-glucoside
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIM1206-5G
APOSBIM1206-5GEA 2875 NOK
APOSBIM1206-5G
2-Nitrophenyl-β-D-glucoside
2-Nitrophenyl-β-D-glucoside
Substrate for b-D-Glucosidase
Formel: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301,25 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00065048
CAS-nummer: 2816-24-2