4-Nitrophenyl-ɑ-D-mannopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Nitrophenyl α-D-Mannopyranoside, 4-Nitrophenyl a-D-mannopyranoside
BIM1208-1G BIM1208-500MG
APOSBIM1208-1GEA 735 NOK
APOSBIM1208-1G APOSBIM1208-500MG
4-Nitrophenyl-ɑ-D-mannopyranoside
4-Nitrophenyl-alpha-D-mannopyranoside
Formel: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301,25 g/mol
Smeltepunkt: 180 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00066002
CAS-nummer: 10357-27-4
EINECS: 233-776-6