3-Indolyl-ß-D-galactopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Indol-3-yl-β-D-galactopyranoside
BIMB1284-250MG BIMB1284-500MG BIMB1284-1G
APOSBIMB1284-250MGEA 860 NOK
APOSBIMB1284-250MG APOSBIMB1284-500MG APOSBIMB1284-1G
3-Indolyl-ß-D-galactopyranoside
3-Indolyl-ß-D-galactopyranoside
Formel: C₁₄H₁₇NO₆
MW: 295,291 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00083389
CAS-nummer: 126787-65-3