2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2′-Deoxy-2′-fluoroadenosine, (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol, 2'-Deoxy-2'-fluoroadenosine
BIMN2001-1G BIMN2001-500MG BIMN2001-5G
APOSBIMN2001-1GEA 2200 NOK
APOSBIMN2001-1G APOSBIMN2001-500MG APOSBIMN2001-5G
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Formel: C₁₀H₁₂FN₅O₃
MW: 269,236 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09750859
CAS-nummer: 64183-27-3