2-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2'-Deoxy-2-fluoroadenosine
BIMN2009-100MG BIMN2009-1G BIMN2009-250MG
APOSBIMN2009-100MGEA 1625 NOK
APOSBIMN2009-100MG APOSBIMN2009-1G APOSBIMN2009-250MG
2-Fluoro-2'-deoxyadenosine
2-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Smeltepunkt: 218 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 21679-12-9