(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: pNPG, 4-Nitrophenyl β-D-Galactopyranoside
BIN0431-10G BIN0431-5G
APOSBIN0431-10GEA 4475 NOK
APOSBIN0431-10G APOSBIN0431-5G
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside
Formel: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301,25 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00063256
CAS-nummer: 3150-24-1
EINECS: 221-584-5