Puromycin aminonucleoside
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIP1001-100MG BIP1001-25MG BIP1001-10MG
APOSBIP1001-100MGEA 7725 NOK
APOSBIP1001-100MG APOSBIP1001-25MG APOSBIP1001-10MG
Puromycin aminonucleoside
Puromycin aminonucleoside
Formel: C₁₂H₁₈N₆O₃
MW: 294.31 g/mol
Smeltepunkt: 218…222 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00063462
CAS-nummer: 58-60-6
EINECS: 200-388-3