Amino-PEG6-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIPG1035-100MG BIPG1035-50MG BIPG1035-250MG
APOSBIPG1035-100MGEA 2150 NOK
APOSBIPG1035-100MG APOSBIPG1035-50MG APOSBIPG1035-250MG
Amino-PEG6-acid
Amino-PEG6-acid
Formel: C₁₅H₃₁NO₈
MW: 353,41 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 905954-28-1