Amino-PEG8-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIPG1036-100MG BIPG1036-50MG
APOSBIPG1036-100MGEA 575 NOK
APOSBIPG1036-100MG APOSBIPG1036-50MG
Amino-PEG8-acid
Amino-PEG8-acid
Formel: C₁₉H₃₉NO₁₀
MW: 441,51 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 756526-04-2