Amino-PEG4-alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIPG1046-10G BIPG1046-1G BIPG1046-5G
APOSBIPG1046-10GEA 8425 NOK
APOSBIPG1046-10G APOSBIPG1046-1G APOSBIPG1046-5G
Amino-PEG4-alcohol
Amino-PEG4-alcohol
Formel: C₈H₁₉NO₄
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 86770-74-3