Amino-PEG8-alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Amino-dPEG®8-alcohol, NH2-PEG8-OH, 23-Amino-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol
BIPG1050-100MG BIPG1050-250MG BIPG1050-500MG
APOSBIPG1050-100MGEA 770 NOK
APOSBIPG1050-100MG APOSBIPG1050-250MG APOSBIPG1050-500MG
Amino-PEG8-alcohol
Amino-PEG8-alcohol
Formel: C₁₆H₃₅NO₈
MW: 369,45 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11041128
CAS-nummer: 352439-37-3