Amino-PEG4-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIPG1052-100MG BIPG1052-250MG BIPG1052-500MG
APOSBIPG1052-100MGEA 1075 NOK
APOSBIPG1052-100MG APOSBIPG1052-250MG APOSBIPG1052-500MG
Amino-PEG4-acid
Amino-PEG4-acid
Formel: C₁₁H₂₃NO₆
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11041129
CAS-nummer: 663921-15-1