Azido-PEG4-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 15-Azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
BIPG1106-250MG BIPG1106-50MG BIPG1106-100MG
APOSBIPG1106-250MGEA 4250 NOK
APOSBIPG1106-250MG APOSBIPG1106-50MG APOSBIPG1106-100MG
Azido-PEG4-acid
Azido-PEG4-acid
Formel: C₁₁H₂₁N₃O₆
MW: 291,3 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD12406155
CAS-nummer: 1257063-35-6