Azido-PEG8-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Azido-dPEG®8-acid
BIPG1109-100MG BIPG1109-50MG BIPG1109-250MG
APOSBIPG1109-100MGEA 3225 NOK
APOSBIPG1109-100MG APOSBIPG1109-50MG APOSBIPG1109-250MG
Azido-PEG8-acid
Azido-PEG8-acid
Formel: C₁₉H₃₇N₃O₁₀
MW: 467,51 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 1214319-92-2