Azido-PEG24-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIPG1113-100MG BIPG1113-50MG
APOSBIPG1113-100MGEA 7000 NOK
APOSBIPG1113-100MG APOSBIPG1113-50MG
Azido-PEG24-acid
Azido-PEG24-acid
Formel: C₅₁H₁₀₁N₃O₂₆
MW: 1172,35 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 1167575-20-3