11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: PEG4-Azide, Azido PEG4-alcohol
BIPG1117-250MG BIPG1117-1G
APOSBIPG1117-250MGEA 1775 NOK
APOSBIPG1117-250MG APOSBIPG1117-1G
11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol
11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol
Formel: C₈H₁₇N₃O₄
MW: 219,24 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03701128
CAS-nummer: 86770-67-4