Azido-PEG24-alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIPG1120-100MG BIPG1120-250MG
APOSBIPG1120-100MGEA 4475 NOK
APOSBIPG1120-100MG APOSBIPG1120-250MG
Azido-PEG24-alcohol
Azido-PEG24-alcohol
Formel: C₄₈H₉₇N₃O₂₄
MW: 1100,29 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 73342-16-2