Biotin-PEG2-Amine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: N-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, Biotin-DADOO, N-Biotinyl-3,6-dioxaoctane-1,8-diamine, N-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethyl]biotinamide
BIPG1207-100MG BIPG1207-50MG BIPG1207-250MG
APOSBIPG1207-100MGEA 2675 NOK
APOSBIPG1207-100MG APOSBIPG1207-50MG APOSBIPG1207-250MG
Biotin-PEG2-Amine
Biotin-PEG2-Amine
Formel: C₁₆H₃₀N₄O₄S
MW: 374,50 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09264745
CAS-nummer: 138529-46-1