Fmoc-N-amido-dPEG®4-acid
Leverandør: Apollo Scientific
BIPG1398-500MG BIPG1398-1G BIPG1398-250MG
APOSBIPG1398-500MGEA 2150 NOK
APOSBIPG1398-500MG APOSBIPG1398-1G APOSBIPG1398-250MG
Fmoc-N-amido-dPEG®4-acid
Fmoc-N-amido-dPEG4-acid
Formel: C₂₆H₃₃NO₈
MW: 487,54 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 557756-85-1