(Fmoc-amino)-PEG6-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Fmoc-N-amido-dPEG6-acid, 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13,16,19,22-heptaoxa-4-azapentacosan-25-oic acid, Carboxy-PEG6-(Fmoc-amine), Fmoc-21-amino-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid, 21-(Fmoc-amino)-4,7,10,13,16,19-hexaoxahenicosanoic acid, 21-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-4,7,10,13,16,19-hexaoxahenicosanoic acid, Fmoc-N-amido-PEG6-acid
BIPG1400-100MG BIPG1400-1G
APOSBIPG1400-100MGEA 1325 NOK
APOSBIPG1400-100MG APOSBIPG1400-1G
(Fmoc-amino)-PEG6-carboxylic acid
(Fmoc-amino)-PEG6-carboxylic acid
Formel: C₃₀H₄₁NO₁₀
MW: 575,647 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06656474
CAS-nummer: 882847-34-9