Fmoc-N-amido-dPEG®8-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIPG1402-100MG BIPG1402-500MG
APOSBIPG1402-100MGEA 3325 NOK
APOSBIPG1402-100MG APOSBIPG1402-500MG
Fmoc-N-amido-dPEG®8-acid
Fmoc-N-amido-dPEG8-acid
Formel: C₃₄H₄₉NO₁₂
MW: 663,75 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 756526-02-0