Hydroxy-PEG6-t-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIPG1452-500MG BIPG1452-250MG BIPG1452-1G
APOSBIPG1452-500MGEA 3150 NOK
APOSBIPG1452-500MG APOSBIPG1452-250MG APOSBIPG1452-1G
Hydroxy-PEG6-t-butyl ester
Hydroxy-PEG6-t-butyl ester
Formel: C₁₉H₃₈O₉
MW: 410,5 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 361189-64-2