MAL-PEG8-NHS ester
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Mal-amido-PEG8-NHS, MAL-dPEG®8-NHS ester, Maleimide-PEG8-succinimidyl ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 1-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3-oxo-7,10,13,16,19,22,25,28-octaoxa-4-azahentriacontan-31-oate
BIPG1480-100MG BIPG1480-500MG BIPG1480-1G
APOSBIPG1480-100MGEA 2700 NOK
APOSBIPG1480-100MG APOSBIPG1480-500MG APOSBIPG1480-1G
MAL-PEG8-NHS ester
MAL-PEG8-NHS ester
Formel: C₃₀H₄₇ N₃O₁₅
MW: 689,71 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11041144
CAS-nummer: 756525-93-6