Undecaethylene glycol
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30-Decaoxadotriacontane-1,32-diol, PEG-11, HO-PEG11-OH
BIPG1677-1G BIPG1677-100MG BIPG1677-500MG
APOSBIPG1677-1GEA 4300 NOK
APOSBIPG1677-1G APOSBIPG1677-100MG APOSBIPG1677-500MG
Undecaethylene glycol
Undecaethylene glycol
Formel: C₂₂H₄₆O₁₂
MW: 502,59 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00698693
CAS-nummer: 5579-66-8