t-Boc-N-amido-PEG8-acid
Leverandør: Apollo Scientific
BIPG1805-50MG BIPG1805-100MG
APOSBIPG1805-50MGEA 840 NOK
APOSBIPG1805-50MG APOSBIPG1805-100MG
t-Boc-N-amido-PEG8-acid
t-Boc-N-amido-PEG8-acid
Formel: C₂₄H₄₇NO₁₂
MW: 541,63 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 1334169-93-5