Thiol-PEG4-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Mercapto-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oic acid
BIPG1838-250MG
APOSBIPG1838-250MGEA 3325 NOK
APOSBIPG1838-250MG
Thiol-PEG4-acid
Thiol-PEG4-acid
Formel: C₁₁H₂₂O₆S
MW: 282,35 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 749247-06-1