Sinapic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
BIS8112-5G BIS8112-25G BIS8112-100G
APOSBIS8112-5GEA 270 NOK
APOSBIS8112-5G APOSBIS8112-25G APOSBIS8112-100G
Sinapic acid 98%
Sinapic acid
  • Protein
Formel: C₁₁H₁₂O₅
MW: 224,21 g/mol
Smeltepunkt: 195…202 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004401
CAS-nummer: 530-59-6
EINECS: 208-487-3