OTS-964
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (R)-9-(4-(1-(Dimethylamino)propan-2-yl)phenyl)-8-hydroxy-6-methylthieno[2,3-c]quinolin-4(5H)-one hydrochloride, (R)-9-(4-(1-(dimethylamino)propan-2-yl)phenyl)-8-hydroxythieno[2,3-c]quinolin-4(5H)-one, OTS964 HCl
BISN0160-2MG
APOSBISN0160-2MGEA 950 NOK
APOSBISN0160-2MG
OTS-964
OTS-964
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₂H₂₂N₂O₂S
MW: 378,49 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD28386220
CAS-nummer: 1338545-07-5