Bentamapimod
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: AS-602801, 2-(Benzo[d]thiazol-2-yl)-2-(2-((4-(morpholinomethyl)benzyl)oxy)pyrimidin-4-yl)acetonitrile
BISN0167-1MG
APOSBISN0167-1MGEA 1250 NOK
APOSBISN0167-1MG
Bentamapimod
Bentamapimod
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₅H₂₃N₅O₂S
MW: 457,6 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08272350
CAS-nummer: 848344-36-5